Tlačiť
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR18032-1G OR18032-100MG OR18032-250MG
APOSOR18032-1GEA 274.77 EUR
APOSOR18032-1G APOSOR18032-100MG APOSOR18032-250MG
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate 95+%
Methyl-6-bromo-3-oxo-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-8-carboxylate
Vzorec: C₁₀H₈BrNO₄
Teplota tavenia: 264…265 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12196467
Číslo CAS: 141761-85-5