Tlačiť
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromo-2-iodonitrobenzene
OR17993-25G OR17993-5G OR17993-100G
APOSOR17993-25GEA 54.88 EUR
APOSOR17993-25G APOSOR17993-5G APOSOR17993-100G
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene 99%
4-Bromo-1-iodo-2-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
Mw: 327.9020 g/mol
Teplota tavenia: 87…89 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11505492
Číslo CAS: 112671-42-8