Tlačiť
2-Bromo-m-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17936-1G OR17936-5G
APOSOR17936-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17936-1G APOSOR17936-5G
2-Bromo-m-toluidine 98%
2-Bromo-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈BrN
Teplota varu: 48 °C/0,03mmHg
Hustota: 1,489 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06411367
Číslo CAS: 54879-20-8