Tlačiť
Kyselina maleinová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17920-100G OR17920-25G OR17920-10G
APOSOR17920-100GEA 124.75 EUR
APOSOR17920-100G APOSOR17920-25G APOSOR17920-10G
Kyselina maleinová
Kyselina maleinová
Vzorec: C₄H₄O₄
Teplota varu: 160 °C
Teplota tavenia: 132…140 °C
Hustota: 1,59 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 127 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00063177
Číslo CAS: 110-16-7
EINECS: 203-742-5