Tlačiť
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17913-10G OR17913-250G OR17913-50G
APOSOR17913-10GEA 24.95 EUR
APOSOR17913-10G APOSOR17913-250G APOSOR17913-50G
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Bis(cyclopentadienyl)titanium dichloride
Vzorec: C₁₀H₁₀Cl₂Ti
Teplota tavenia: 260…280 °C (rozkl.)
Hustota: 1,6 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00003723
Číslo CAS: 1271-19-8
EINECS: 215-035-9
OSN: 3261
ADR: 8,II