Tlačiť
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(4-Hydroxyphenyl)propionic Acid
OR17909-10G OR17909-1G OR17909-50G
APOSOR17909-10GEA 137.79 EUR
APOSOR17909-10G APOSOR17909-1G APOSOR17909-50G
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
2-(4-Hydroxyphenyl)propionic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Mw: 166.18 g/mol
Teplota tavenia: 130…132 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00128847
Číslo CAS: 938-96-5
OSN: 2811
ADR: 6.1 III