Tlačiť
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DL-2-Phenylglycinol, 2-Amino-2-phenylethanol, DL-Phenylglycinol
OR17907-100G OR17907-500G
APOSOR17907-100GEA 88.12 EUR
APOSOR17907-100G APOSOR17907-500G
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
(±)-β-Aminophenethyl alcohol
Vzorec: C₈H₁₁NO
Mw: 137.18
Teplota varu: 261 °C
Teplota tavenia: 53…58 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00130145
Číslo CAS: 7568-92-5
OSN: 3263
ADR: 8 II