Tlačiť
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17894-100G OR17894-500G
APOSOR17894-100GEA 72.2 EUR
APOSOR17894-100G APOSOR17894-500G
2,3-Dibromo-5-chloropyridine 98%
2,3-Dibromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₂Br₂ClN
Teplota tavenia: 39…43 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08687254
Číslo CAS: 137628-17-2