Tlačiť
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium, Bis(tri-t-butylphosphine)palladium(0)
OR17884-5G OR17884-1G OR17884-250MG
APOSOR17884-5GEA 290.81 EUR
APOSOR17884-5G APOSOR17884-1G APOSOR17884-250MG
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Bis(tri-tert-butylphosphine)palladium(0)
Vzorec: C₂₄H₅₄P₂Pd
Mw: 511.05 g/mol
Teplota tavenia: 258…272 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD03094580
Číslo CAS: 53199-31-8