Tlačiť
4-Chloro-o-toluidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
OR17861-100G OR17861-250G OR17861-25G
APOSOR17861-100GEA 59.77 EUR
APOSOR17861-100G APOSOR17861-250G APOSOR17861-25G
4-Chloro-o-toluidine
4-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 241 °C
Teplota tavenia: 24…30 °C
Hustota: 1,19 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 124 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007842
Číslo CAS: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
OSN: 2239
ADR: 6.1,III