Tlačiť
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17853-100G OR17853-25G OR17853-5G
APOSOR17853-100GEA 69.8 EUR
APOSOR17853-100G APOSOR17853-25G APOSOR17853-5G
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂
Teplota varu: 108…109 °C/11mmHg
Teplota tavenia: 26…28 °C
Hustota: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00023197
Číslo CAS: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
OSN: 3261
ADR: 8,II