Tlačiť
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Methyl-1H-pyrazole-5-sulphonyl chloride
OR17845-1G OR17845-250MG
APOSOR17845-1GEA 262.37 EUR
APOSOR17845-1G APOSOR17845-250MG
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride 95%
2-Methyl-2H-pyrazole-3-sulphonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClN₂O₂S
Mw: 180.61 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09065021
Číslo CAS: 1020721-61-2
OSN: 3265
ADR: 8 III