Tlačiť
2-Bromoquinoline 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17842-1G OR17842-25G OR17842-5G
APOSOR17842-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17842-1G APOSOR17842-25G APOSOR17842-5G
2-Bromoquinoline 97%
2-Bromoquinoline
Vzorec: C₉H₆BrN
Teplota tavenia: 47…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00234480
Číslo CAS: 2005-43-8