Tlačiť
2-(Bromomethyl)quinoline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17841-1G OR17841-250MG
APOSOR17841-1GEA 63.38 EUR
APOSOR17841-1G APOSOR17841-250MG
2-(Bromomethyl)quinoline
2-(Bromomethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Teplota tavenia: 55…56 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08062399
Číslo CAS: 5632-15-5
OSN: 3077
ADR: 9+EHS,III