Tlačiť
1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Nitrophenylacetylene, 1-Ethynyl-3-nitrobenzene, (3-Nitrophenyl)ethyne, (3-Nitrophenyl)acetylene
OR1784-1G OR1784-25G OR1784-5G
APOSOR1784-1GEA 24.95 EUR
APOSOR1784-1G APOSOR1784-25G APOSOR1784-5G
1-Ethynyl-3-nitrobenzene 97%
1-Ethynyl-3-nitrobenzene
Vzorec: C₈H₅NO₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02181150
Číslo CAS: 3034-94-4
OSN: 2811
ADR: 6.1,III