Tlačiť
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-(Hydroxymethyl)-2-methylpyrimidine
OR17837-1G OR17837-5G OR17837-25G
APOSOR17837-1GEA 121.14 EUR
APOSOR17837-1G APOSOR17837-5G APOSOR17837-25G
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol 98%
(2-Methylpyrimidin-5-yl)methanol
Vzorec: C₆H₈N₂O
Teplota varu: 237 °C
Teplota tavenia: 102…103 °C
Hustota: 1,171 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD09414732
Číslo CAS: 2239-83-0