2-Chloroethyl methyl ether
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR17824-100G
OR17824-25G
OR17824-500G
APOSOR17824-100GEA
44.93
EUR
APOSOR17824-100G
APOSOR17824-25G
APOSOR17824-500G
2-Chloroethyl methyl ether
2-Chloroethyl methyl ether
Vzorec:
C₃H₇ClO Teplota varu: 89…90 °C Teplota tavenia: –55 °C Hustota: 1,035 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 10 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000972 Číslo CAS: 627-42-9 EINECS: 210-999-7 OSN: 3271 ADR: 3,II |