Tlačiť
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-(4-Chlorophenyl)ethylamine
OR17821-1G OR17821-5G OR17821-10G
APOSOR17821-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17821-1G APOSOR17821-5G APOSOR17821-10G
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine, Technical Grade
1-(4-Chlorophenyl)ethanamine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Teplota varu: 82,4 °C/2.8mmHg
Hustota: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 102 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00044766
Číslo CAS: 6299-02-1
EINECS: 228-576-0
OSN: 2735
ADR: 8,II