Tlačiť
1-Naphthyl boronic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Naphthaleneboronic acid, Naphthalene-1-boronic acid, Naphthalen-1-ylboronic acid
OR1778-100G OR1778-25G
APOSOR1778-100GEA 99.48 EUR
APOSOR1778-100G APOSOR1778-25G
1-Naphthyl boronic acid
1-Naphthyl boronic acid
Vzorec: C₁₀H₉BO₂
Teplota tavenia: 204…210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00019722
Číslo CAS: 13922-41-3