Tlačiť
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,2,3,6-tetrahydropyridine
OR17713-1G OR17713-10G OR17713-5G
APOSOR17713-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17713-1G APOSOR17713-10G APOSOR17713-5G
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester 98%
1-Methyl-1,2,3,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester
Vzorec: C₁₂H₂₂BNO₂
Teplota tavenia: 72…76 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD11506069
Číslo CAS: 454482-11-2