Tlačiť
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Aminomethyl)-1H-benzimidazole
OR17701-100G OR17701-25G
APOSOR17701-100GEA 687.36 EUR
APOSOR17701-100G APOSOR17701-25G
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine 95%
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Vzorec: C₈H₉N₃
Mw: 147.1772 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00464052
Číslo CAS: 5805-57-2
OSN: 3259
ADR: 8 III