Tlačiť
5-Chloro-o-toluidine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Chloro-2-methylaniline, 2-Amino-4-chlorotoluene
OR17697-100G OR17697-500G OR17697-25G
APOSOR17697-100GEA 36.5 EUR
APOSOR17697-100G APOSOR17697-500G APOSOR17697-25G
5-Chloro-o-toluidine 98%
5-Chloro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈ClN
Teplota varu: 236…238 °C
Teplota tavenia: 20…22 °C
Hustota: 1,18 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007779
Číslo CAS: 95-79-4
OSN: 3429
ADR: 6.1,III