Tlačiť
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17668-10G OR17668-1G
APOSOR17668-10GEA 168.47 EUR
APOSOR17668-10G APOSOR17668-1G
4-Methyl-1-piperazineacetic acid 97%
4-Methyl-1-piperazineacetic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₂
Teplota tavenia: 130…133 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03444554
Číslo CAS: 54699-92-2