Tlačiť
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17657-5G OR17657-25G OR17657-100G
APOSOR17657-5GEA 24.95 EUR
APOSOR17657-5G APOSOR17657-25G APOSOR17657-100G
2-Bromo-4-iodoaniline 98%
2-Bromo-4-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
Teplota tavenia: 75…85 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07780668
Číslo CAS: 29632-73-3