Tlačiť
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Bromoisoquinolin-1-amine
OR17656-1G OR17656-250MG OR17656-50MG
APOSOR17656-1GEA 234.73 EUR
APOSOR17656-1G APOSOR17656-250MG APOSOR17656-50MG
1-Amino-5-bromoisoquinoline 95%
1-Amino-5-bromoisoquinoline
Vzorec: C₉H₇BrN₂
Mw: 223.0700 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD11226920
Číslo CAS: 852570-80-0