Tlačiť
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Formylindazole, 1H-Indazole-4-carboxaldehyde, 4-Formyl-1H-indazole
OR17651-1G OR17651-5G
APOSOR17651-1GEA 63.38 EUR
APOSOR17651-1G APOSOR17651-5G
1H-Indazole-4-carbaldehyde 95%
1H-Indazole-4-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₆N₂O
Teplota tavenia: 166…167 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD06738279
Číslo CAS: 669050-70-8