Tlačiť
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17626-100G OR17626-25G
APOSOR17626-100GEA 322.05 EUR
APOSOR17626-100G APOSOR17626-25G
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
3-Methylbenzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈O₃
Mw: 176.17 g/mol
Teplota tavenia: 194…197 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00060511
Číslo CAS: 24673-56-1