Tlačiť
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromophenyl methyl carbinol, 1-(4-Bromophenyl)ethanol, p-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
OR17616-100G OR17616-25G OR17616-500G
APOSOR17616-100GEA 225.83 EUR
APOSOR17616-100G APOSOR17616-25G APOSOR17616-500G
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol 98%
4-Bromo-α-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉BrO
Teplota varu: 119…121 °C/7mmHg
Teplota tavenia: 36…38 °C
Hustota: 1,463 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004514
Číslo CAS: 5391-88-8