Tlačiť
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Bromo-2-methylpropene, 2-Methyl-2-propenyl Bromide, 2-Methylallyl Bromide
OR17610-100G OR17610-25G OR17610-5G
APOSOR17610-100GEA 323.71 EUR
APOSOR17610-100G APOSOR17610-25G APOSOR17610-5G
3-Bromo-2-methyl-1-propene
3-Bromo-2-methyl-1-propene
Vzorec: C₄H₇Br
Teplota varu: 94…95 °C
Hustota: 1,339 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 7 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00134155
Číslo CAS: 1458-98-6
OSN: 2924
ADR: 3+8,II