Tlačiť
3-Bromo-2-methoxyaniline
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-o-anisidine, 2-Amino-6-bromoanisole
OR17601-1G OR17601-5G OR17601-10G
APOSOR17601-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17601-1G APOSOR17601-5G APOSOR17601-10G
3-Bromo-2-methoxyaniline
3-Bromo-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₈BrNO
Mw: 202.05 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD13186737
Číslo CAS: 116557-46-1
OSN: 2810
ADR: 6.1 III