Tlačiť
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,5-Dibromo-4-methyl-1,3-thiazole
OR17553-1G OR17553-250MG
APOSOR17553-1GEA 39.74 EUR
APOSOR17553-1G APOSOR17553-250MG
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
2,5-Dibromo-4-methylthiazole
Vzorec: C₄H₃Br₂NS
Mw: 256.96 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09260910
Číslo CAS: 79247-78-2
OSN: 2811
ADR: 6.1 III