Tlačiť
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Bromo-5-chloro-3-picoline
OR17542-1G OR17542-5G
APOSOR17542-1GEA 24.91 EUR
APOSOR17542-1G APOSOR17542-5G
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
2-Bromo-5-chloro-3-methylpyridine
Vzorec: C₆H₅BrClN
Mw: 206.47
Teplota tavenia: 36…37 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03095062
Číslo CAS: 65550-77-8