Tlačiť
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17521-5G OR17521-10G
APOSOR17521-5GEA 24.95 EUR
APOSOR17521-5G APOSOR17521-10G
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde 95+%
5-Hydroxy-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₅NO₄
Teplota tavenia: 165…169 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007332
Číslo CAS: 42454-06-8
EINECS: 255-832-9