Tlačiť
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Ethyl 2-(bromomethyl)acrylate
OR17520-5G OR17520-25G
APOSOR17520-5GEA 24.95 EUR
APOSOR17520-5G APOSOR17520-25G
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate 95%
Ethyl-2-(bromomethyl)acrylate
Vzorec: C₆H₉BrO₂
Teplota varu: 38 °C/0,8mmHg
Hustota: 1,398 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00031518
Číslo CAS: 17435-72-2
OSN: 3265
ADR: 8,III