Tlačiť
Benzyloxyacetic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR17515-100G OR17515-25G
APOSOR17515-100GEA 54.15 EUR
APOSOR17515-100G APOSOR17515-25G
Benzyloxyacetic acid 97%
Benzyloxyacetic acid
Vzorec: C₉H₁₀O₃
Teplota varu: 137…139 °C/0,6mmHg
Hustota: 1,162 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00274211
Číslo CAS: 30379-55-6