Tlačiť
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17514-25G OR17514-5G
APOSOR17514-25GEA 56.48 EUR
APOSOR17514-25G APOSOR17514-5G
2,5-Dichloropyrimidine 97+%
2,5-Dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₂Cl₂N₂
Mw: 148.97 g/mol
Teplota tavenia: 48…55 °C
Teplota vzplanutia: 107 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673131
Číslo CAS: 22536-67-0
OSN: 3077
ADR: 9+EHS III