Tlačiť
4-Methoxyanthranilic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-Amino-4-methoxybenzoic acid
OR17403-25G OR17403-1G OR17403-5G
APOSOR17403-25GEA 74.9 EUR
APOSOR17403-25G APOSOR17403-1G APOSOR17403-5G
4-Methoxyanthranilic acid
4-Methoxyanthranilic acid
Vzorec: C₈H₉NO₃
Mw: 167.16
Teplota tavenia: 175…180 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00667729
Číslo CAS: 4294-95-5