Tlačiť
1-Boc-piperazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 1-piperazinecarboxylate, tert-butyl piperazine-1-carboxylate
OR1731-100G OR1731-250G
APOSOR1731-100GEA 29.8 EUR
APOSOR1731-100G APOSOR1731-250G
1-Boc-piperazine 98%
1-Boc-piperazine
Vzorec: C₉H₁₈N₂O₂
Mw: 186.25
Teplota varu: 98…100 °C
Teplota tavenia: 43…48 °C
Teplota vzplanutia: 113 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00075265
Číslo CAS: 57260-71-6