Tlačiť
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Cyclopropanecarboxylic chloride, Cyclopropanecarboxylic acid chloride
OR17255-100G OR17255-25G OR17255-250G
APOSOR17255-100GEA 76.51 EUR
APOSOR17255-100G APOSOR17255-25G APOSOR17255-250G
Cyclopropanecarbonyl chloride 98%
Cyclopropanecarbonyl chloride
Vzorec: C₄H₅ClO
Mw: 104.54
Teplota varu: 119…121 °C
Hustota: 1.152 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 23 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00001277
Číslo CAS: 4023-34-1
EINECS: 223-684-4
OSN: 3286
ADR: 3+6.1+8 II