Tlačiť
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17253-500G OR17253-1KG
APOSOR17253-500GEA 114.72 EUR
APOSOR17253-500G APOSOR17253-1KG
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
3-Bromo-2,2-bis(bromomethyl)propanol
Vzorec: C5H9Br3O
Teplota varu: 131 °C/2,5mmHg
Teplota tavenia: 66…69 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00021982
Číslo CAS: 1522-92-5