Tlačiť
1-Boc-3-bromoindole 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: tert-Butyl 3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, tert-Butyl-3-bromo-1H-indole-1-carboxylate, 3-Bromoindole-1-carboxylic acid tert-butyl ester
OR1723-1G OR1723-5G OR1723-10G
APOSOR1723-1GEA 24.91 EUR
APOSOR1723-1G APOSOR1723-5G APOSOR1723-10G
1-Boc-3-bromoindole 95%
1-Boc-3-bromoindole
Vzorec: C₁₃H₁₄BrNO₂
Mw: 296.16 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864772
Číslo CAS: 143259-56-7