Tlačiť
aceton-dimethylacetal 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: DMP
OR17208-2.5L OR17208-500ML
APOSOR17208-2.5LEA 235.93 EUR
APOSOR17208-2.5L APOSOR17208-500ML
aceton-dimethylacetal 98%
aceton-dimethylacetal
Vzorec: C₅H₁₂O₂
Mw: 104.15
Teplota varu: 79…81 °C
Teplota tavenia: –47 °C
Hustota: 0.848 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: –11 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008479
Číslo CAS: 77-76-9
EINECS: 201-056-0
OSN: 3271
ADR: 3 II