Tlačiť
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Cyano-3-iodo-1H-indole, N-BOC protected
OR1717-1G OR1717-5G
APOSOR1717-1GEA 24.95 EUR
APOSOR1717-1G APOSOR1717-5G
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile 98%
1-Boc-3-iodoindole-5-carbonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₃IN₂O₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD05864767
Číslo CAS: 864685-26-7
OSN: 2811
ADR: 6.1,III