Tlačiť
Methanesulphonic anhydride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR17123-100G OR17123-500G
APOSOR17123-100GEA 54.88 EUR
APOSOR17123-100G APOSOR17123-500G
Methanesulphonic anhydride 98%
Methanesulphonic anhydride
Vzorec: C₂H₆O₅S₂
Mw: 174.2
Teplota varu: 125 °C/4mmHg
Teplota tavenia: 64…67 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007556
Číslo CAS: 7143-01-3
EINECS: 230-442-1
OSN: 3261
ADR: 8 III