Tlačiť
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Bromo-4-Iodo-2-nitrobenzene
OR17118-1G OR17118-250MG OR17118-5G
APOSOR17118-1GEA 43.32 EUR
APOSOR17118-1G APOSOR17118-250MG APOSOR17118-5G
2-Bromo-5-iodonitrobenzene 97%
2-Bromo-5-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃BrINO₂
Teplota tavenia: 93…95 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12547765
Číslo CAS: 713512-18-6