Tlačiť
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 5-Bromo-2-iodobenzyl bromide
OR17110-1G OR17110-250MG
APOSOR17110-1GEA 104.55 EUR
APOSOR17110-1G APOSOR17110-250MG
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene 95+%
4-Bromo-2-(bromomethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₅Br₂I
Mw: 375.84 g/mol
Teplota varu: 335 °C/760mmHg
Teplota tavenia: 83…85 °C
Teplota vzplanutia: 156 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD12025360
Číslo CAS: 495414-06-7
OSN: 1759
ADR: 8 III