Tlačiť
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
OR17109-1G OR17109-500MG
APOSOR17109-1GEA 765.47 EUR
APOSOR17109-1G APOSOR17109-500MG
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid 95+%
4-Amino-3-hydroxybenzenesulphonic acid
Vzorec: C₆H₇NO₄S
Mw: 189.19 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD14560533
Číslo CAS: 2592-14-5