Tlačiť
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
OR17054-1G OR17054-5G
APOSOR17054-1GEA 89.85 EUR
APOSOR17054-1G APOSOR17054-5G
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine 95%
4-Amino-5-iodopyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Vzorec: C₆H₅IN₄
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD13619882
Číslo CAS: 163622-50-2