Tlačiť
2,4-Dibromomesitylene
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2,4-Dibromo-1,3,5-trimethylbenzene
OR17043-25G OR17043-5G
APOSOR17043-25GEA 36.45 EUR
APOSOR17043-25G APOSOR17043-5G
2,4-Dibromomesitylene
2,4-Dibromomesitylene
Vzorec: C₉H₁₀Br₂
Mw: 277.99
Teplota varu: 278…279 °C
Teplota tavenia: 61…63 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013525
Číslo CAS: 6942-99-0
EINECS: 230-100-1