Tlačiť
3-Bromo-p-cresol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
OR17017-1G OR17017-25G OR17017-5G
APOSOR17017-1GEA 24.95 EUR
APOSOR17017-1G APOSOR17017-25G APOSOR17017-5G
3-Bromo-p-cresol 98%
3-Bromo-p-cresol
Vzorec: C₇H₇BrO
Teplota tavenia: 54…57 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08273793
Číslo CAS: 60710-39-6